Drip pans
Drip pans
270 mm, 27 mm, 440 mm
N° de catalogue USBE4784
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Drip pans
N° de catalogue USBE4784
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Drip pans
Drip pans
270 mm, 27 mm, 440 mm
Prix
191,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
With removable gridiron.
Spécifications
  • Largeur:
    270 mm
  • Hauteur:
    27 mm
  • Longueur:
    440 mm
  • Seq:
    02