Finasteride 98%
Flacon Verre, 5 g
N° de catalogue ACRO458000050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Finasteride 98%
N° de catalogue ACRO458000050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 98319-26-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
- Numéro CAS:98319-26-7
- Formule:C₂₃H₃₆N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00869737
- Poids moléculaire:372.55 g/mol
- Point de fusion:252…254 °C
- Température de stockage:Congélateur
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.5 %
- HPLC:≥97.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 g