Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
MICROSTAR 15 control overhead stirrer
N° de catalogue 441-0465
Fournisseur:   IKA
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
N° de catalogue 441-0465
Fournisseur:  IKA
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
Electronic overhead stirrers, MICROSTAR control
MICROSTAR 15 control overhead stirrer
Prix
1 510,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
  • Fast, responsive display for maximum visibility and chemical resistance
  • Clear display shows all essential information at a glance
  • Integrated timer/counter for the control of kinetic sensitive reactions and reminders
  • USB interface for documenting parameters using labworldsoft® or installing firmware updates
  • Intuitive and simple handling; touch-sensitive surface for long service life
  • Temperature reading is shown on display
  • Chemical resistant housing is enclosed in hardened glass
  • Key lock function
Microprocessor-controlled speed monitoring provides constant rotational speed, even with changes in viscosity. The state-of-art vibration sensors detect deviations from permissible thresholds and automatically stop the process.
Temperature measurement range: −10 to +350 °C.
Certifications: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Spécifications
  • Désignation:
    MICROSTAR 15 control overhead stirrer
  • Seq:
    02
  • Viscosité max.:
    8000 mPas
  • Poids:
    1,26 kg
  • L×P×H:
    60×110×123 mm
  • Ø de serrage:
    32/22 mm
  • Capacité de mélange max. H₂O:
    10 L
  • Modèle:
    MICROSTAR 15 control
  • Permissible relative humidity:
    80%
  • Cat. No.:
    441-0465
  • Plage de vitesse I:
    30 - 1000 min⁻¹
  • Puissance - Entrée/sortie du moteur:
    32/22 W
  • Couple max. sur le mandrin:
    15 Ncm
  • Serrage du mandrin:
    0,5 - 8,0 mm
  • Permissible ambient temperature:
    5…40 °C
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20118833
    H 71.45 Temperature sensor 450 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 717,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 620-8104
    Câble d'extension 1 m pour sonde
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 248,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2951
    Tige d'agitation disque dissolveur
    80 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 331,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25004318
    IKA [scale] Weighing stand, capacity 5 to 6000 g
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 010,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2962
    Tiges à pales basculantes
    100/24 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 279,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25007821
    R 60.1 Keyless chuck
    use with MINISTAR 20/40/80 digital and control overhead stirrers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 99,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2944
    Attache souple de sécurité, pour tige Ø 25 - 36 mm et flacon Ø 40 - 300 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 446,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2954
    Tige d'agitation disque dissolveur
    42 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 515,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2912
    Tige d'agitation à 3 pales
    55 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 389,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 442-0316
    Sonde à gaine de verre à utiliser avec les thermomètres à contact ETS-D5 et VT-5
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 357,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Type
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2129
    Support de plaque, 200×316 mm, tige Ø 16 mm, hauteur 1000 mm
    T 18  / T 25 numérique
    Support de plaque R 1827
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 418,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2901
    Tige d'agitation à 4 pales
    50 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 186,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Type
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2901
    Support de plaque, 200×316 mm, tige Ø 16 mm, hauteur 800 mm
    T 18  / T 25 numérique
    Support de plaque R 1826, plaque 200x316 mm, tige 800 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 392,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 431-1047
    Plate stand R 1825, 200×316 mm, rod 16 mm Ø with height 560 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 355,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 441-9213
    Couplage flexible pour des applications avec tiges d'agitation en verre Ø 6 - 10 mm, couplage de serrage max. 10 Ncm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 377,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20001203
    Spiral stirrer
    50 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 418,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 431-0004
    Noix de serrage, support Ø 25 - 36 mm, bras d'extension Ø 5 - 21 mm
    T 50 basic
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 147,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2911
    Tige d'agitation à 3 pales
    45 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 373,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2912
    Statif téléscopique pied forme H 460×420 mm, tige Ø 34 mm, H 620 - 1010 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 580,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25006431
    R 1346 (PTFE-coated) Propeller stirrer, 4-bladed, 350 mm shaft length, Stirrer Ø 58 mm, Shaft Ø: 8 mm (uncoated part Ø: 6 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 305,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2999
    Protection de tige d'agitation
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 224,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2961
    Tiges à pales basculantes
    60/15 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 210,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2931
    Tige d'agitation ancre
    45 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 474,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2903
    Tige d'agitation à 4 pales
    100 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 229,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2970
    Tige de torsion
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 168,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 442-0252
    Sonde de rechange, en acier inoxydable, pour une utilisation avec ETS-D5
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 245,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 431-9114
    Statif, pied forme H 460×420 mm, tige Ø 34 mm, H 1010 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 851,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2932
    Tige d'agitation ancre
    90 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 573,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Type
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2943
    Pince de serrage pour sécuriser les récipients, support Ø 8 - 16 mm, récipient Ø 40 - 300 mm
    T 18  / T 25 numérique
    Dispositif de serrage RH 3
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 363,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2942
    Tige d'agitation à pales
    70 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 224,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003417
    Beaker cap, BC 1000, silicone, for 600 and 1000 ml beakers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 22,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20117772
    H 71.32 Temperature sensor 320 mm, PTFE coated, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 662,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 441-0038
    Support de fixation pour arbre d'agitation
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 266,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2125
    Tige d'agitation à 3 pales (PTFE)
    75 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 673,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2120
    Tige à palette de rechange
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 441-0344
    Sonde de température, recouverte
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 583,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2922
    Tige d'agitation à turbine
    50 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 321,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø agitateur
    Ø axe
    Disponibilité
    Prix
  • 441-2921
    Tige d'agitation à turbine
    30 mm
    8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 251,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20001206
    Radial stirrer, R 3004, shaft (Ø×L) 8,0×359 mm, stirrer Ø 30 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 363,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Type
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2923
    Pince pour noix de serrage, support Ø 6 - 16 mm, bras d’extension Ø 6 - 16 mm
    T 18  / T 25 numérique
    Pince de serrage R 182
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 113,00 €