Vannas spring scissors, microserrated
Sharp, straight tips, 85 mm, 4 mm, 0,1 mm, +
FSCI15070-08
Marketsource
These stainless steel scissors are microserrated to minimise slippage.
- Type:Sharp, straight tips
- Longueur:85 mm
- Seq:01
- Serrated:+
- Tip size:0,1 mm
- Longueur de lame:4 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.