Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
8, jaune, 300 mm
N° de catalogue UVEX6017902
Fournisseur:   UVEX
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
N° de catalogue UVEX6017902
Fournisseur:  UVEX
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
Heat resistant gloves, uvex k-basic extra
8, jaune, 300 mm
Prix
35,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
These coarse-knitted gloves made of 100% Kevlar® are lined with cotton, making them ideal for protecting the wearer against heat and cuts.
  • Temperature resistant up to +250 °C
  • Excellent protection against cuts
  • Breathable
  • Very good thermal insulation in direct contact with warm to hot objects
  • Good wearer comfort with the cotton lining on the inside
Ideal for welding applications, metal processing, automotive industry, glass industry and foundries.
Certifications: EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
Documents
Spécifications
  • Taille du gant:
    8
  • Couleur:
    jaune
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    UVEX6017902
  • Usage unique/Réutilisable:
    réutilisable
  • Norme EN:
    EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)
  • Matériau du support:
    Coton
  • Ambidextre/anatomique:
    Conception main droite et main gauche
  • Jauge:
    7
  • Modèle:
    6658
  • Style de manchette:
    Poignet tricoté