Cleaning coupons
Cleaning coupons
Cleaning coupon, 304 stainless steel (bright polish), 100×100 mm
N° de catalogue SAMP8644S4-100B
Fournisseur:   Sampling Systems
Cleaning coupons
N° de catalogue SAMP8644S4-100B
Fournisseur:  Sampling Systems
Cleaning coupons
Cleaning coupons
Cleaning coupon, 304 stainless steel (bright polish), 100×100 mm
Prix
275,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These cleaning validation coupons are available in all popular materials and various sizes.
Spécifications
  • Désignation:
    Cleaning coupon, 304 stainless steel (bright polish)
  • L×l:
    100×100 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.