Silicone Hose
Silicone hose, 9 mm, 2 mm, 13 mm, transparent
N° de catalogue NEUB6200-090-020
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Aller à :
Product Details & Documents
Hose made of quality silicone rubber (VMQ).
- Hardness 55 Shore A
- Food safe
- Peristaltic pumps suitable
Temperature resistant from –60 to +200 °C, short-term up to 260 °C.
Spécifications
- Tube Ø ext.:13 mm
- Tube Ø int.:9 mm
- Épaisseur de paroi:2 mm
- Couleur:transparent
- Désignation:Silicone hose
- Seq:04