Microscopy scissors
Microscopy scissors
Pointed, straight, 130 mm
N° de catalogue RSGA101.127
Fournisseur:   RSG
Microscopy scissors
N° de catalogue RSGA101.127
Fournisseur:  RSG
Microscopy scissors
Microscopy scissors
Pointed, straight, 130 mm
Prix
23,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Carbon steel, nickel plated, 8/10 mm.
Spécifications
  • Type:
    Pointed, straight
  • Longueur:
    130 mm
  • Seq:
    04