Measuring scoops
25 ml, 199 mm, 35 mm
  SAMP1900A-25
Measuring scoops
  SAMP1900A-25
Measuring scoops
Measuring scoops
25 ml, 199 mm, 35 mm
148,00 €
1 * 1 ST
These measuring scoops made from high quality 316 stainless steel are ideal for scooping out fixed volumes of powder.
  • Crevice-free
  • Polished
  • Ø:
    35 mm
  • Capacité:
    25 ml
  • Longueur:
    199 mm
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.