Bécher à paroi épaisse en PTFE, bord supérieur renforcé avec bec verseur. La base est en PTFE-carbone résistant à la chaleur, ainsi le bécher peut être chauffé sur une plaque chauffante jusqu'à + 270 °C max. L'intérieur du bécher est en PTFE pur et o 1 * 1 Pce
N° de catalogue BOHLA135-06
Fournisseur: Bohlender
Frequently Bought Together