Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
500 g
Fournisseur: Avantor
Sodium hydroxyde NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
N° de catalogue 3718-QS
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Index Merck:14,08627
- Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:323 °C
- Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotBAKR3718-32_TDS_EN BAKR3718-37_TDS_EN
Product specification
sds_BAKR3718
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance of solution:passes test
- Assay:97.0 - 100.5 %
- Carbonates:max. 2.0 %
- Chlorides:max. 200 ppm
- Heavy Metals:max. 20 ppm
- Identification A:passes test
- Identification B:passes test
- Iron:max. 10 ppm
- Sulphates:max. 200 ppm
- Chloride:max. 0.050 %
- Clarity and Color of Solution:passes test
- Identification 1:passes test
- Identification 2:passes test
- Mercury:passes test
- Potassium:passes test
- Sodiumcarbonate:max. 2.0 %
- Identification:passes test
- Insoluble substances and organic matters:passes test
Spécifications
- Cdt:500 g