Polysorbate 20, J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated, 4 L
Fournisseur: Avantor
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- Numéro CAS:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165986
- Densité:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:500-018-3
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Résultats des tests de spécification
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Identification (by IR):Passes Test
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle, amber, narrow mouth, PVC-coated
- Cdt:4 L