Plateaux
Plateaux
Rectangular (1/2 Gastronorm), 2700 ml, - mm, 262×323×43 mm
N° de catalogue ALCN252700
Fournisseur:   Novelis
Plateaux
N° de catalogue ALCN252700
Fournisseur:  Novelis
Plateaux
Plateaux
Rectangular (1/2 Gastronorm), 2700 ml, - mm, 262×323×43 mm
Prix
1 940,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 400 ST
Product Details & Documents
En aluminium.
  • Sans huile
  • Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    - mm
  • Capacité:
    2700 ml
  • Désignation:
    Rectangular (1/2 Gastronorm)
  • Seq:
    10
  • l×p×h:
    262×323×43 mm