Surchaussures, Secutex® pro, PP/PE
Avec semelle renforcée, blanc, U*
N° de catalogue ZVGA30254-90
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Surchaussures, Secutex® pro, PP/PE
N° de catalogue ZVGA30254-90
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Aller à :
Product Details & Documents
Ces surchaussures protègent contre les produits chimiques agressifs et autres substances.
- Lint-free, resistant to abrasion, tear and water
- Permeable to air and water vapour ensures breathability
- Anti-static
*One size fits all.
Documents
ZVGA30254-90_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Pointure:U*
- Couleur:blanc
- Désignation:Avec semelle renforcée
- Cat. No.:ZVGA30254-90
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Laboratoire