Surchaussures, Secutex® pro, PP/PE
Standard, blanc, U*
ZVGA30250-90
Ces surchaussures protègent contre les produits chimiques agressifs et autres substances.
- Lint-free, resistant to abrasion, tear and water
- Permeable to air and water vapour ensures breathability
- Anti-static
*One size fits all.
- Pointure:U*
- Couleur:blanc
- Désignation:Standard
- Cat. No.:ZVGA30250-90
- Applications des tenues:Protection contre les produits chimiques|Laboratoire