ContactUsLinkComponent
Conteneur empilable avec barres de renforcement. Capacité 530 L. En polyéthylène haute densité. Pour usage alimentaire. Capacité de charge : 250 kg. Dimensions extérieures 1200 x 800 x 960 mm. Dimensions intérieures 1100 x 735 x 650 mm. Couleur gris. 1 * 1 Pce
N° de catalogue LAMA1428CR
Fournisseur:  LAMAPLAST
Conteneur empilable avec barres de renforcement. Capacité 530 L. En polyéthylène haute densité. Pour usage alimentaire. Capacité de charge : 250 kg. Dimensions extérieures 1200 x 800 x 960 mm. Dimensions intérieures 1100 x 735 x 650 mm. Couleur gris. 1 * 1 Pce
N° de catalogue LAMA1428CR
Fournisseur:  LAMAPLAST
Frequently Bought Together