Plateaux
Rectangular, 251 ml, - mm, 103×129×34 mm
N° de catalogue ALCN240251
Fournisseur: Novelis
Aller à :
Product Details & Documents
En aluminium.
- Sans huile
- Recyclables
Plateaux multi-usages pour un large éventail d'applications.
Spécifications
- Ø ext.:- mm
- Capacité:251 ml
- Désignation:Rectangular
- Seq:05
- l×p×h:103×129×34 mm