Serre-câbles, non desserrables
noir, 3,5×200 mm
N° de catalogue BRDY196283
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
Serre-câbles en nylon, facilement fixé autour d'éléments jusqu'à 165 mm de circonférence.
Idéals pour un codage couleur des éléments difficiles à identifier.
Spécifications
- Couleur:noir
- Dimensions:3,5×200 mm
- Seq:01