Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
190, 140 mm
N° de catalogue BINZ146070
Fournisseur:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
N° de catalogue BINZ146070
Fournisseur:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
190, 140 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Spécifications
  • N°:
    190
  • Seq:
    10
  • Taille:
    140 mm
  • Cat. No.:
    BINZ146070
  • Poids:
    300 g/m²
  • Teneur en cendre:
    -
  • Hauteur d'absorption:
    -