Bouchons pour cellules standard
Bouchons pour cellules standard
Bouchons en PTFE avec raccord NS5
N° de catalogue 634-1145
Fournisseur:   Hellma
Bouchons pour cellules standard
N° de catalogue 634-1145
Fournisseur:  Hellma
Bouchons pour cellules standard
Bouchons en PTFE avec raccord NS5
Prix
17,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Un assortiment de bouchons pour les cellules Hellma® standard.
  • Les cuvettes de précision Hellma® sont 100 % fabriquées en Allemagne et conviennent à tous les spectrophotomètres courants.
  • Les cuvettes de précision Hellma® se caractérisent par une précision optimale en termes de trajet optique et de parallélisme.
  • Les cuvettes de précision Hellma® sont faciles à nettoyer et à réutiliser, offrant ainsi une longue durée de vie.
Les bouchons en PTFE avec raccord NS5 sont conçus pour les cuvettes de type : 110, 111, 114, 120 avec un trajet optique de 1 à 5 mm, et pour les cuvettes de type 404 avec un trajet optique de 1 à 10 mm.
Les bouchons en PTFE avec raccord NS7 sont conçus pour les cuvettes de type : 110, 111, 114/114F, 115/115F, 119/119F, 120 avec trajet optique de 10 à 100 mm, et pour la cuvette de type 770.
Les bouchons en PE sont conçus pour être utilisés avec les cuvettes. Types : 105.200, 105.201, 105.202, 105.203, 105.204, 105.250, 105.251, 105.252, 105.253, 105.254.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Emballage:
Attention:
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Bouchons en PTFE avec raccord NS5
  • Seq:
    3