Precision Density Hydrometers, L50
, L50/04/3P, 0,850 - 0,900 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
N° de catalogue SCNL3132006/04/3P
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à :
Product Details & Documents
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certifications: DIN 12791
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
- Longueur:335 mm
- Seq:66
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50/04/3P
- Plage de mesure:0,850 - 0,900 g/ml
- Cat. No.:SCNL3132006/04/3P
- Température de référence:20°C