Precision Density Hydrometers, L50
, L50/04/3P, 0,750 - 0,800 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Catalog # SCNL3132004/04/3P
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certifications: DIN 12791
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifications
- Longueur:335 mm
- Seq:64
- Division:0,0005 g/ml
- Modèle:L50/04/3P
- Plage de mesure:0,750 - 0,800 g/ml
- Cat. No.:SCNL3132004/04/3P
- Température de référence:20°C