Precision Density Hydrometers, L50
Precision Density Hydrometers, L50
, L50/04/3P, 0,700 - 0,750 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
N° de catalogue SCNL3132003/04/3P
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Precision Density Hydrometers, L50
N° de catalogue SCNL3132003/04/3P
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Precision Density Hydrometers, L50
Precision Density Hydrometers, L50
, L50/04/3P, 0,700 - 0,750 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
Prix
316,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Densimètres de précision avec ou sans thermomètre, adaptés à l'étalonnage.
Error limit: ±0,0005 g/ml
Certifications: DIN 12791
Emballage: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Longueur:
    335 mm
  • Seq:
    63
  • Division:
    0,0005 g/ml
  • Modèle:
    L50/04/3P
  • Plage de mesure:
    0,700 - 0,750 g/ml
  • Cat. No.:
    SCNL3132003/04/3P
  • Température de référence:
    20°C