ASTM precision thermometers, stem type
ASTM S18C, with 3 calibration points, +34...+42 °C, 0,1 °C, 300 mm, Blue, Total, 6 - 8 mm
N° de catalogue SCNL1202018S/04/3P
Fournisseur:   Ludwig Schneider
ASTM precision thermometers, stem type
N° de catalogue SCNL1202018S/04/3P
Fournisseur:  Ludwig Schneider
ASTM precision thermometers, stem type
ASTM precision thermometers, stem type
ASTM S18C, with 3 calibration points, +34...+42 °C, 0,1 °C, 300 mm, Blue, Total, 6 - 8 mm
Prix
411,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision thermometers are available with DAkks calibration certificate.
  • Round, white back capillary form
Blue filling, stem type
 : Packed individualy in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Ø:
    6 - 8 mm
  • Profondeur d'immersion:
    Total
  • Désignation:
    ASTM S18C, with 3 calibration points
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    07
  • Division:
    0,1 °C
  • Remplissage:
    Blue
  • Plage de mesure:
    +34...+42 °C