Solutions de nettoyage elma tec clean S1. Convient aux métaux non ferreux, aluminium, acier inoxydable, synthétiques et verre, également adapté pour la passivation des aciers inoxydables en alliage chrome. 1 * 2,5 L
N° de catalogue ELMA8000162
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER
Frequently Bought Together