ContactUsLinkComponent
Spectrophotomètre à fibre optique : - Gamme spectrale : 350 – 900 nm - Précision de longueur d’onde : 1 nm - Résolution : <1,5 nm - Transmission : 0% - 100% - Résolution : 0,1% - Absorption : 0 – 2.5 Å - Résolution : 0,01 Å - Disposition optique : Cz 1 * 1 Pce
Catalog # DIDAPOF010361
Supplier:  DIDALAB
Spectrophotomètre à fibre optique : - Gamme spectrale : 350 – 900 nm - Précision de longueur d’onde : 1 nm - Résolution : <1,5 nm - Transmission : 0% - 100% - Résolution : 0,1% - Absorption : 0 – 2.5 Å - Résolution : 0,01 Å - Disposition optique : Cz 1 * 1 Pce
Catalog # DIDAPOF010361
Supplier:  DIDALAB
Frequently Bought Together