Multi-packs, Proline® Plus
Paquet de 3 MAX, avec trois pipettes monocanales (100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl, 1000 - 10000 µl), boîtes de plateaux pour embouts Optifit (1× 10 - 1000 µl), paquets d’embouts Optifit en vrac en sachet (1× 5 ml, 1× 10 ml) et un support linéaire
Catalogus # 613-5739
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
Ces multipacks combinent un ensemble de pipettes mécaniques Proline® Plus avec des plateaux pour embouts et des accessoires utiles. Ils offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Proline® Plus.
- Conception ergonomique avec forces de pipetage exercées légères, manche ergonomique et repose-doigts pour réduire le risque de microtraumatismes répétés
- Réduction du risque de contamination avec les filtres Safe-Cone et autoclavabilité totale
- Grande durabilité avec une structure renforcée pour un usage plus intensif
C’est la plus large gamme de pipettes pour différents utilisateurs et applications.
Levering: Tous les paquets incluent un outil d’étalonnage qui sert également d’ouvre-tube, ainsi que les instructions requises.
Diensten: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Specificaties
- Désignation:Paquet de 3 MAX, avec trois pipettes monocanales (100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl, 1000 - 10000 µl), boîtes de plateaux pour embouts Optifit (1× 10 - 1000 µl), paquets d’embouts Optifit en vrac en sachet (1× 5 ml, 1× 10 ml) et un support linéaire
- Seq:03
- Cat. No.:613-5739
- Certification environnementale:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact