Multi-packs, Proline® Plus
Ces multipacks combinent un ensemble de pipettes mécaniques Proline® Plus avec des plateaux pour embouts et des accessoires utiles. Ils offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Proline® Plus.
- Conception ergonomique avec forces de pipetage exercées légères, manche ergonomique et repose-doigts pour réduire le risque de microtraumatismes répétés
- Réduction du risque de contamination avec les filtres Safe-Cone et autoclavabilité totale
- Grande durabilité avec une structure renforcée pour un usage plus intensif
C’est la plus large gamme de pipettes pour différents utilisateurs et applications.
Delivery information: Tous les paquets incluent un outil d’étalonnage qui sert également d’ouvre-tube, ainsi que les instructions requises.
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
- Désignation:Paquet de 5, 20, avec cinq pipettes monocanales (2 - 20 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl), des boîtes de plateaux pour embouts Optifit (2× 0,5 - 200 µl, 1× 10 - 1000 µl, 1× 100 - 5000 µl) et un support linéaire
- Seq:08
- Cat. No.:613-5737
- Certification environnementale:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact