Multi-packs, Proline® Plus
Multi-packs, Proline® Plus
Paquet de 4, 100, avec quatre pipettes monocanales (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), des boîtes de plateaux pour embouts Optifit (1× 0,1 - 10 µl, 2× 0,5 - 200 µl, 1× 10 - 1000 µl) et un support linéaire
Catalog # 613-5735
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   Sartorius
Multi-packs, Proline® Plus
Catalog # 613-5735
Supplier:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Multi-packs, Proline® Plus
Multi-packs, Proline® Plus
Paquet de 4, 100, avec quatre pipettes monocanales (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), des boîtes de plateaux pour embouts Optifit (1× 0,1 - 10 µl, 2× 0,5 - 200 µl, 1× 10 - 1000 µl) et un support linéaire
Price
948,00 €
Log in for availability
1 * 1 Un.
Product Details & Documents
Ces multipacks combinent un ensemble de pipettes mécaniques Proline® Plus avec des plateaux pour embouts et des accessoires utiles. Ils offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Proline® Plus.
  • Conception ergonomique avec forces de pipetage exercées légères, manche ergonomique et repose-doigts pour réduire le risque de microtraumatismes répétés
  • Réduction du risque de contamination avec les filtres Safe-Cone et autoclavabilité totale
  • Grande durabilité avec une structure renforcée pour un usage plus intensif
C’est la plus large gamme de pipettes pour différents utilisateurs et applications.
Delivery information: Tous les paquets incluent un outil d’étalonnage qui sert également d’ouvre-tube, ainsi que les instructions requises.
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Désignation:
    Paquet de 4, 100, avec quatre pipettes monocanales (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), des boîtes de plateaux pour embouts Optifit (1× 0,1 - 10 µl, 2× 0,5 - 200 µl, 1× 10 - 1000 µl) et un support linéaire
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    613-5735
  • Certification environnementale:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact