Multipacks, Tacta®
Multipacks, Tacta®
5-pack 10 comprant 5 pipettes monocanal (0,5 - 10/10 - 100/20 - 200/100 - 1000/500 - 5000 µl), 4 boîtes de 96 pointes en rack Optifit (0,1 - 10 / 0,5 - 200 / 10 - 1000 / 100 - 5000 μl) et 1 portoir linéaire
Catalog # 613-5630
   Low Manufacturing Impact
Supplier:   Sartorius
Multipacks, Tacta®
Catalog # 613-5630
Supplier:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Multipacks, Tacta®
Multipacks, Tacta®
5-pack 10 comprant 5 pipettes monocanal (0,5 - 10/10 - 100/20 - 200/100 - 1000/500 - 5000 µl), 4 boîtes de 96 pointes en rack Optifit (0,1 - 10 / 0,5 - 200 / 10 - 1000 / 100 - 5000 μl) et 1 portoir linéaire
Price
1 570,00 €
Log in for availability
1 * 1 Un.
Product Details & Documents
Les multipacks Tacta® offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Tacta®. La pipette mécanique Tacta® offre d’excellentes performances et une sécurité de pipetage manuel. Elle est conçue pour maintenir une précision élevée dans les séries de pipetage répétitives et longues.
  • Résultats fiables, même pendant de longues périodes de pipetage
  • Éjection d’embouts contrôlée et douce
  • Le système Optilock® offre une certaine flexibilité pour le réglage du volume et le verrouillage
Il existe différentes options de multipack allant d’un kit de 3 à un kit de 5 pipettes.
Ordering information: Tous les kits sont fournis avec un support linéaire pour le stockage en toute sécurité de vos pipettes ainsi que des embouts Optifit adaptés sur portoirs ou en vrac.
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Désignation:
    5-pack 10 comprant 5 pipettes monocanal (0,5 - 10/10 - 100/20 - 200/100 - 1000/500 - 5000 µl), 4 boîtes de 96 pointes en rack Optifit (0,1 - 10 / 0,5 - 200 / 10 - 1000 / 100 - 5000 μl) et 1 portoir linéaire
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    613-5630
  • Certification environnementale:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact