Entonnoirs à poudres
100 mm, 25 mm, 30 mm
N° de catalogue KAVA632413103100
Fournisseur: Kavalier
Aller à :
Product Details & Documents
En verre borosilicaté 3.3.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
With smooth internal walls. For transferring powdery materials. Also suitable for use with liquids. Funnel rim is ground and fire-polished.
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:100 mm
- Seq:06
- Ø ext. tige:25 mm
- Longueur tige:30 mm