Jars, without Cap
PP, 500 ml, 94,8 mm, 91,0 mm, 85,0 mm
N° de catalogue RIXI4-1201-0500-90
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à :
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
: Caps need to be ordered seperately.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:94,8 mm
- Type:PP
- Capacité:500 ml
- Hauteur:85,0 mm
- Seq:7
- Ø int. col:91,0 mm