Jars, without Cap
PP, 325 ml, 69,0 mm, 66,0 mm, 113, 0 mm
N° de catalogue RIXI4-1201-0325-65
Jars, without Cap
N° de catalogue RIXI4-1201-0325-65
Jars, without Cap
Jars, without Cap
PP, 325 ml, 69,0 mm, 66,0 mm, 113, 0 mm
Prix
267,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 180 ST
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
 : Caps need to be ordered seperately.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    69,0 mm
  • Type:
    PP
  • Capacité:
    325 ml
  • Hauteur:
    113, 0 mm
  • Ø int. col:
    66,0 mm