Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
Blue, non sterile, 185 mm, 48×35 mm, 10 ml, PP
N° de catalogue SAMP8088B-10
Fournisseur:   Sampling Systems
Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
N° de catalogue SAMP8088B-10
Fournisseur:  Sampling Systems
Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
Blue, non sterile, 185 mm, 48×35 mm, 10 ml, PP
Prix
97,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Ces pelles d'échantillonnage stériles et jetables sont idéales pour la distribution et l'échantillonnage de petites quantités. Fabriquées en polystyrène (PS) ou en polypropylène (PP) de qualité alimentaire.
  • Moulé et emballé en salle blanche
  • Disponible en blanc, rouge et bleu
  • Fabriqué à partir de polymères conformes aux normes de la FDA et de l'UE
  • Exempt d'ESB/TSE
  • Disponible en version stérile irradiée aux rayons gamma (SAL 10-⁶)
  • Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sac
  • Aucun nettoyage n'est nécessaire avant ou après l'échantillonnage
Traçabilité totale du lot.
Packaging: Emballage individuel.
Spécifications
  • Capacité:
    10 ml
  • Désignation:
    Blue, non sterile
  • Longueur:
    185 mm
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    05
  • Taille cuillère:
    48×35 mm