Cable lockout device
Cable lockout device
Cable lockout, with 1,8 m cable, rouge
N° de catalogue BRDY800112
Fournisseur:   Brady
Cable lockout device
N° de catalogue BRDY800112
Fournisseur:  Brady
Cable lockout device
Cable lockout device
Cable lockout, with 1,8 m cable, rouge
Prix
55,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These devices lock out gate valves, gas cylinders, electrical devices and more.
  • Lockout device is made from glass-filled PP, cable is made from plastic coated steel
  • Six padlocks can be applied
  • Can be combined with a tag (not included)
Min. shackle clearance: 15 mm
Max. shackle diameter: 8 mm
Max. cable diameter: 4,76 mm
Livraison: Supplied with cable. Replacment/additonal cables are available separately.
Spécifications
  • Type:
    Cable lockout, with 1,8 m cable
  • Couleur:
    rouge
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY800113
    Additional cable for cable lockout device, plastic coated steel, red, 1,8 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 29,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRDY800115
    Additional cable for cable lockout device, plastic coated steel, red, 3 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 35,50 €