Labels, energy source, electrical, Brady
Energy source labels, E-18-SA/5, Polyester, blanc/rouge, 75×38 mm
N° de catalogue BRDY138826
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
These electrical energy source labels are made from laminated polyester.
- Permanent acrylic adhesive
- Two different sizes available
- Helps the lockout process quicker and easier for higher safety
Used to mark your facility's points of control of control for energy sources.
Certifications: ATEX
Emballage: 100 labels per pack or 5 labels per pack.
Documents
Spécifications
- Couleur:blanc/rouge
- Désignation:Energy source labels
- Dimensions:75×38 mm
- Matière:Polyester
- Modèle:E-18-SA/5
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



