Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Group lockout hasps, labelled

Group lockout hasps, labelled

bleu, 76×5×180 mm
N° de catalogue BRDY065962
Fournisseur:   Brady
Group lockout hasps, labelled
N° de catalogue BRDY065962
Fournisseur:  Brady
Group lockout hasps, labelled
Group lockout hasps, labelled

bleu, 76×5×180 mm

Prix
125,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents

These labelled group lockout hasps are constructed from tough 5052 anodised aluminium alloy.

  • 6 padlocks can be applied
  • Include tamperproof locking tabs
  • Write-on label surface accept pencils, pen or marker
  • Pen and pencil markings can be easily erased, allowing repeated use
  • Lock hole diameter: 8 mm

Livraison: The assorted pack contains one each of the following colours: red, silver, blue, green and gold.

Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    76×5×180 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.