Accessoires
Telescopic feed tubing, FEP, 195 - 345 mm, for dispensers up 25 ml
N° de catalogue SOCO1.525.355
Fournisseur: Socorex Isba
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Désignation:Telescopic feed tubing, FEP, 195 - 345 mm, for dispensers up 25 ml
- Seq:21