Accessoires
Accessoires
Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
N° de catalogue SOCO1.525.125
Fournisseur:   Socorex Isba
Accessoires
N° de catalogue SOCO1.525.125
Fournisseur:  Socorex Isba
Accessoires
Accessoires
Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
Prix
79,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser
  • Seq:
    18