Accessoires
Accessoires
Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser
N° de catalogue SOCO1.525.090
Fournisseur:   Socorex Isba
Accessoires
N° de catalogue SOCO1.525.090
Fournisseur:  Socorex Isba
Accessoires
Accessoires
Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser
Prix
79,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser
  • Seq:
    13