ContactUsLinkComponent
Portoir rouge utilisable des deux côtés pour 96 microtubes de 1,5/2,0 mL sur un côté et 96 microtubes de 0,5 mL sur l'autre côté. Avec poignées latérales et couvercle transparent. Dimensions ext. mm 221 x 131 x 146. 1 * 5 Pce
  SEMA8739
 :  SEMADENI
Portoir rouge utilisable des deux côtés pour 96 microtubes de 1,5/2,0 mL sur un côté et 96 microtubes de 0,5 mL sur l'autre côté. Avec poignées latérales et couvercle transparent. Dimensions ext. mm 221 x 131 x 146. 1 * 5 Pce
  SEMA8739
 :  SEMADENI
Frequently Bought Together