Method validaton kits, Poroshell 120
Kit de validation de méthode, EC-C8, 120 Å, 4 µm, 2,10 mm, 250 mm
N° de catalogue HEWL650750-906K
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
Each method validation kits contain three HPLC columns with the same column type (i.e., bonded phase, particle size, configuration) but from different manufacturing lots.
Spécifications
- Type de colonne:Kit de validation de méthode
- Ø int.:2,10 mm
- Granulométrie:4 µm
- Taille de pore:120 Å
- Longueur:250 mm
- Greffage:EC-C8
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



