VISOCOLOR® Test colorimétrique, Détergents
VISOCOLOR® ECO Détergents anioniques, recharge, Réactifs pour 50 déterminations dans une boîte, 0,1 • 0,25 • 0,5 • 1,0 • 2,0 • 5,0 mg/L MBAS, Bleu de méthylène, Visual, 235×130×45 mm (Including packaging), 50, 50 Tests
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Détergents
N° de catalogue MANA931250
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Réactifs pour la détermination des détergents dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Analyse eau de mer : Oui
Substances dangereuses: Oui
Livraison:
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Bleu de méthylène
- Cdt:50 Tests
- Désignation:VISOCOLOR® ECO Détergents anioniques, recharge
- Dimensions:235×130×45 mm (Including packaging)
- Pour appareil:Visual
- Tests par set:50
- Plage de mesure:0,1 • 0,25 • 0,5 • 1,0 • 2,0 • 5,0 mg/L MBAS
- Contenu:Réactifs pour 50 déterminations dans une boîte
- Cat. No.:MANA931250
- Durée de conservation (mois):24
- Poids:415 g (Conditionnement inclus)
- Plateforme:Colorimetric test kits
- Modèle:MANA931250
- Température de stockage:15...25 °C