Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Fluorescéine sodium

Fluorescéine sodium

100 g
N° de catalogue TCIAF0096-100G
Fournisseur:   TCI
Fluorescéine sodium
N° de catalogue TCIAF0096-100G
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  518-47-8
Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium

100 g

Numéro CAS:  518-47-8
Prix
55,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
  • Numéro CAS:518-47-8
  • Formule:C₂₀H₁₀Na₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00167039
  • Poids moléculaire:376.28 g/mol
  • Index Merck:14,04159
  • Point de fusion:> 300 °C
  • Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-253-0
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Amber to Brown powder to crystal
  • Lambda max.:
    489.0 to 493.0 nm (Na2CO3 sol.)
  • Absorbance (E1%1cm):
    min. 1900 (Na2CO3 sol., 489.0 to 493.0 nm)

Spécifications

  • Cdt:
    100 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.