Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Clamps, universal

Clamps, universal

Clamps, without cork lined jaws, 0 - 80 mm, 150 mm
N° de catalogue BOCH5425-OK
Fournisseur:   BOCHEM
Clamps, universal
N° de catalogue BOCH5425-OK
Fournisseur:  BOCHEM
Clamps, universal
Clamps, universal

Clamps, without cork lined jaws, 0 - 80 mm, 150 mm

Prix
216,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These clamps made of stainless steel 18/10 feature cork lined fingers.

Certifications: DIN 12894

Spécifications
  • Largeur de serrage:
    0 - 80 mm
  • Désignation:
    Clamps, without cork lined jaws
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    02