Alcoomètre
40 - 47 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
N° de catalogue GERI0839SWG
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Cet alcoolmètre est destiné à une utilisation en brasseries.
- Gamme affichée sous la forme Ethanol % vol.
- Température de calibration de 20 °C
- Volume de liquide testé 100 ml
Spécifications
- Plage de température:10…25 °C
- Longueur:260 mm
- Seq:05
- Division:0,1 %
- Plage de mesure:40 - 47 %
- Cat. No.:GERI0839SWG
- Température de référence:20 °C