Alcoomètre
Alcoomètre
22 - 29 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
N° de catalogue GERI0836SWG
Fournisseur:   GERING
Alcoomètre
N° de catalogue GERI0836SWG
Fournisseur:  GERING
Alcoomètre
Alcoomètre
22 - 29 %, 0,1 %, 10…25 °C, 260 mm
Prix
254,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cet alcoolmètre est destiné à une utilisation en brasseries.
  • Gamme affichée sous la forme Ethanol % vol.
  • Température de calibration de 20 °C
  • Volume de liquide testé 100 ml
Spécifications
  • Plage de température:
    10…25 °C
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    03
  • Division:
    0,1 %
  • Plage de mesure:
    22 - 29 %
  • Cat. No.:
    GERI0836SWG
  • Température de référence:
    20 °C