Microplate handling system, StakMax®
Microplate handling system, StakMax®
Outil de chargement pour faciliter le chargement et le déchargement des plaques
N° de catalogue MLDV5005331
Fournisseur:   Molecular Devices
Microplate handling system, StakMax®
N° de catalogue MLDV5005331
Fournisseur:  Molecular Devices
Microplate handling system, StakMax®
Microplate handling system, StakMax®
Outil de chargement pour faciliter le chargement et le déchargement des plaques
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The StakMax® microplate handling system is a compact benchtop microplate stacker that works with microplate readers and microplate washers to give walk-away automation for up to 50 microplates.
  • Integrates with microplate readers and AquaMax® washers for improved process flow and higher throughput
  • Flexible operation using powerful SoftMax® Pro software
  • Barcode reader can be added to enable barcode identification of plates
  • Minimises plate movement time, while handling the microplates gently, eliminating liquid spillage
Spécifications
  • Désignation:
    Outil de chargement pour faciliter le chargement et le déchargement des plaques
  • Seq:
    10