Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
Potassium chloride standard solution, 0,1 M, 12,88 mS/cm, 500 mL
N° de catalogue HACHC20C250
Fournisseur:   Hach
Conductivity standards, KCL
N° de catalogue HACHC20C250
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
Potassium chloride standard solution, 0,1 M, 12,88 mS/cm, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
53,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Potassium chloride standard solution, 0,1 M
  • Conductivité:
    12,88 mS/cm