Accessories for Falcon® pipette controller
Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)
N° de catalogue BDAA357489
Fournisseur: Corning
Accessories for Falcon® pipette controller
N° de catalogue BDAA357489
Fournisseur: Corning
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Désignation:Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)
- Seq:17
- Cat. No.:BDAA357489
- Certification environnementale:I-RECs, ISO 14001 - Warsaw
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact